3-Brom-N-cyclohexyl-4-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0161-5G OT-0161-1G
COBBOT-0161-5GEA 451 EUR
COBBOT-0161-5G COBBOT-0161-1G
3-Brom-N-cyclohexyl-4-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-cyclohexyl-4-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂S
MDL: MFCD07363834
CAS-Nummer: 850429-69-5