5-Chlor-3-methylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643513-25G
643513-5G
SIAL643513-25GEA
127
EUR
SIAL643513-25G
SIAL643513-5G
5-Chlor-3-methylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-3-methylanthranilsäure
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,6076 g/mol |
MDL:
MFCD02358895 CAS-Nummer: 20776-67-4 |