3-Chlor-2-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF418.5
CFF418.10
CFF418.25
017440-5G
017440-10G
017440-25G
017440-1G
CHMPCFF418.5EA
348
EUR
CHMPCFF418.5
CHMPCFF418.10
CHMPCFF418.25
FLUO017440-5G
FLUO017440-10G
FLUO017440-25G
FLUO017440-1G
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonamid
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₈ClNO₂S Molecular Weight: 205,661 g/mol |
MDL:
MFCD00234295 CAS-Nummer: 3476-03-7 |