Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4621-5G CA-4621-1G
COBBCA-4621-5GEA 0 EUR
COBBCA-4621-5G COBBCA-4621-1G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoat
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoat
Formel: C₁₁H₁₂O₄
MDL: MFCD11053807
CAS-Nummer: 716-43-8