Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
B22695.06
B22695.14
B22695.06EA
49.9
EUR
B22695.06
B22695.14
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 3556-83-0
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,21 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 47…50 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082710 CAS-Nummer: 3556-83-0 |