4-(Trifluormethyl)-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4986-5G
CA-4986-1G
COBBCA-4986-5GEA
595
EUR
COBBCA-4986-5G
COBBCA-4986-1G
4-(Trifluormethyl)-N-tert-butylbenzamid
4-(Trifluormethyl)-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO |
MDL:
MFCD16618940 CAS-Nummer: 91888-96-9 |