3,4-Dimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3,4-Dimethoxybenzimidamide hydrochloride
12-0023.1 12-0023.5
CHMP12-0023.1EA 0 EUR
CHMP12-0023.1 CHMP12-0023.5
3,4-Dimethoxybenzamidin Hydrochlorid
3,4-Dimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₃ClN₂O₂
MDL: MFCD01667882
CAS-Nummer: 51488-33-6