2,3,4-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
12-0039.1 12-0039.5
CHMP12-0039.1EA 0 EUR
CHMP12-0039.1 CHMP12-0039.5
2,3,4-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
2,3,4-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂O₃
MDL: MFCD04114424
CAS-Nummer: 1187929-17-4