3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
H26872.14 H26872.06
H26872.14EA 356 EUR
H26872.14 H26872.06
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril ≥98%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 4198-90-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 123-127° MDL No.: MFCD00221716
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 123…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221716
CAS-Nummer: 4198-90-7