3,5-Bis(trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26809.MD
H26809.03
H26809.MDEA
62.2
EUR
H26809.MD
H26809.03
3,5-Bis(trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
3,5-Bis(trifluormethyl)thiobenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 317319-15-6
Molecular Formula: C9H5F6NS
Formula Weight: 273.20
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD00278692
Formel:
C₉H₅F₆NS Molecular Weight: 273,20 g/mol Schmelzpunkt: 112…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00278692 CAS-Nummer: 317319-15-6 |