3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
3X-0726.500
3X-0726.1
3X-0726.5
3X-0726.10
BIOT3X-0726.500EA
0
EUR
BIOT3X-0726.500
BIOT3X-0726.1
BIOT3X-0726.5
BIOT3X-0726.10
3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O |
MDL:
MFCD04113612 CAS-Nummer: 59025-37-5 |