3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
PY-8043-5G
PY-8043-1G
COBBPY-8043-5GEA
402
EUR
COBBPY-8043-5G
COBBPY-8043-1G
3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
3-Cyan-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O |
MDL:
MFCD04113612 CAS-Nummer: 59025-37-5 |