4-Cyclohexylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
L18076.03 L18076.06 L18076.MD
L18076.03EA 155 EUR
L18076.03 L18076.06 L18076.MD
4-Cyclohexylphenylboronsäure ≥98%
4-Cyclohexylphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 374538-04-2 Molecular Formula: C12H17BO2 Formula Weight: 204.08 Melting Point: ca 220° MDL No.: MFCD02093068
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093068
CAS-Nummer: 374538-04-2