2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-9035-5G
BB-9035-1G
COBBBB-9035-5GEA
1180
EUR
COBBBB-9035-5G
COBBBB-9035-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BO₃ |
MDL:
MFCD04039015 CAS-Nummer: 1050510-36-5 |