3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
BB-9037-1G BB-9037-5G
COBBBB-9037-1GEA 0 EUR
COBBBB-9037-1G COBBBB-9037-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BO₃
MDL: MFCD04039016
CAS-Nummer: 411229-76-0