2-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(2-(Benzyloxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
PN-2466-5G PN-2466-1G
COBBPN-2466-5GEA 0 EUR
COBBPN-2466-5G COBBPN-2466-1G
2-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
2-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₃BO₃
MDL: MFCD03001334
CAS-Nummer: 1027757-13-6