3-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-[3-(Benzyloxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(3-(Benzyloxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Benzyloxyphenylboronic acid, pinacol ester
PN-2153-5G PN-2153-1G
COBBPN-2153-5GEA 0 EUR
COBBPN-2153-5G COBBPN-2153-1G
3-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
3-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₃BO₃
MDL: MFCD05663839
CAS-Nummer: 765908-38-1