4-(Benzyl(ethyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3210-5G
BB-3210-1G
COBBBB-3210-5GEA
595
EUR
COBBBB-3210-5G
COBBBB-3210-1G
4-(Benzyl(ethyl)carbamoyl)phenylboronsäure
4-(Benzyl(ethyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₆H₁₈BNO₃ |
MDL:
MFCD09027215 CAS-Nummer: 913835-41-3 |