3-Brom-4-[(3,4-dichlorbenzyl)oxy]-5-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06313.250
BTB06313.1
MAYBBTB06313.250EA
0
EUR
MAYBBTB06313.250
MAYBBTB06313.1
3-Brom-4-[(3,4-dichlorbenzyl)oxy]-5-methoxybenzaldehyd
3-Brom-4-[(3,4-dichlorbenzyl)oxy]-5-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₁BrCl₂O₃ |
CAS-Nummer:
219765-92-1 |