2-(4-Brombenzamido)ethyl-4-brombenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4505-5G
CA-4505-1G
COBBCA-4505-5GEA
1220
EUR
COBBCA-4505-5G
COBBCA-4505-1G
2-(4-Brombenzamido)ethyl-4-brombenzoat
2-(4-Brombenzamido)ethyl-4-brombenzoat
Formel:
C₁₆H₁₃Br₂NO₃ |
MDL:
MFCD09878361 CAS-Nummer: 951885-58-8 |