tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4244-1G
CA-4244-5G
COBBCA-4244-1GEA
98.3
EUR
COBBCA-4244-1G
COBBCA-4244-5G
tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat
tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat
Formel:
C₁₈H₁₉BrO₃ |
MDL:
MFCD09027266 CAS-Nummer: 247186-50-1 |