N-Benzyl-2-brombenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6217-5G
HC-6217-1G
COBBHC-6217-5GEA
451
EUR
COBBHC-6217-5G
COBBHC-6217-1G
N-Benzyl-2-brombenzolsulfonamid
N-Benzyl-2-brombenzolsulfonamid
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂S |
MDL:
MFCD02555935 CAS-Nummer: 321704-27-2 |