4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3318-5G
BB-3318-1G
COBBBB-3318-5GEA
0
EUR
COBBBB-3318-5G
COBBBB-3318-1G
4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BFNO₃ |
MDL:
MFCD09800867 CAS-Nummer: 874289-22-2 |