2-(3'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8006-1G
BB-8006-250M
COBBBB-8006-1GEA
151
EUR
COBBBB-8006-1G
COBBBB-8006-250M
2-(3'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
2-(3'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ |
MDL:
MFCD07784392 CAS-Nummer: 871126-24-8 |