2-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-((4-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
BB-8014-1G
BB-8014-250M
COBBBB-8014-1GEA
137
EUR
COBBBB-8014-1G
COBBBB-8014-250M
2-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
2-(4'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246,0400 g/mol |
MDL:
MFCD07369749 CAS-Nummer: 870779-01-4 |