4-Benzyloxy-2,3-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (4-(Benzyloxy)-2,3-difluorophenyl)boronic acid, 4-(Benzyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
BB-3815-1G BB-3815-5G
COBBBB-3815-1GEA 0 EUR
COBBBB-3815-1G COBBBB-3815-5G
4-Benzyloxy-2,3-difluorphenylboronsäure
4-Benzyloxy-2,3-difluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MDL: MFCD07644469
CAS-Nummer: 156635-87-9