3-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3816-5G
BB-3816-25G
BB-3816-1G
COBBBB-3816-5GEA
273
EUR
COBBBB-3816-5G
COBBBB-3816-25G
COBBBB-3816-1G
3-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
3-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BF₂O₃ Molecular Weight: 264.0325 g/mol |
MDL:
MFCD06200705 CAS-Nummer: 870718-07-3 |