2-Benzyloxy-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-(Benzyloxy)-6-fluorophenyl)boronic acid
BB-3229-1G BB-3229-5G
COBBBB-3229-1GEA 303 EUR
COBBBB-3229-1G COBBBB-3229-5G
2-Benzyloxy-6-fluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Molecular Weight: 246.0420 g/mol
MDL: MFCD11617256
CAS-Nummer: 1217500-53-2