3-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8036-1G
BB-8036-250M
COBBBB-8036-1GEA
102
EUR
COBBBB-8036-1G
COBBBB-8036-250M
3-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-(2'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ |
MDL:
MFCD07369750 CAS-Nummer: 849062-13-1 |