3-(3'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3-((3-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
BB-8077-1G BB-8077-250M
COBBBB-8077-1GEA 330 EUR
COBBBB-8077-1G COBBBB-8077-250M
3-(3'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-(3'-Fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Molecular Weight: 246,0420 g/mol
MDL: MFCD08276822
CAS-Nummer: 1072951-62-2