2-Benzyloxy-3,5-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(Benzyloxy)-3,5-difluorophenylboronic acid
BB-5641-5G BB-5641-1G
COBBBB-5641-5GEA 1350 EUR
COBBBB-5641-5G COBBBB-5641-1G
2-Benzyloxy-3,5-difluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-3,5-difluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MDL: MFCD11855849
CAS-Nummer: 1150114-56-9