4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
BB-2688-5G
BB-2688-25G
BB-2688-1G
BB-2688-100G
COBBBB-2688-5GEA
78.6
EUR
COBBBB-2688-5G
COBBBB-2688-25G
COBBBB-2688-1G
COBBBB-2688-100G
4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246.04 g/mol |
MDL:
MFCD00994627 CAS-Nummer: 133057-83-7 |