3-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
BB-2778-5G
BB-2778-1G
COBBBB-2778-5GEA
379
EUR
COBBBB-2778-5G
COBBBB-2778-1G
3-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
3-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246.04 g/mol |
MDL:
MFCD07363782 CAS-Nummer: 850589-56-9 |