3-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(Benzyloxy)-4-fluorophenylboronic acid
BB-3963-5G BB-3963-1G
COBBBB-3963-5GEA 761 EUR
COBBBB-3963-5G COBBBB-3963-1G
3-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
3-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Molecular Weight: 246,0400 g/mol
MDL: MFCD09475829
CAS-Nummer: 957034-74-1