2-[(3-Fluorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
BTB05372.1 BTB05372.250
MAYBBTB05372.1EA 0 EUR
MAYBBTB05372.1 MAYBBTB05372.250
2-[(3-Fluorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
2-[(3-Fluorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀FNO₄
MDL: MFCD00117030
CAS-Nummer: 219539-49-8