N-Benzyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1116-5G OT-1116-1G
COBBOT-1116-5GEA 0 EUR
COBBOT-1116-5G COBBOT-1116-1G
N-Benzyl-4-fluorbenzolsulfonamid
N-Benzyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₂FNO₂S
MDL: MFCD01213083
CAS-Nummer: 727-36-6