N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0512-5G OT-0512-25G OT-0512-1G
COBBOT-0512-5GEA 149 EUR
COBBOT-0512-5G COBBOT-0512-25G COBBOT-0512-1G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzolsulfonamid
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₅H₁₇NO₃S
Molecular Weight: 291,365 g/mol
MDL: MFCD08070819
CAS-Nummer: 915916-89-1