6-Chinolinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Quinoline-6-boronic acid Pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(Quinolin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
641618-1G 641618-5G
SIAL641618-1GEA 58.4 EUR
SIAL641618-1G SIAL641618-5G
6-Chinolinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
6-Chinolinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 255.1199 g/mol
MDL: MFCD06411327
CAS-Nummer: 406463-06-7