4-Brom-6-chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2216-1G
HC-2216-250M
COBBHC-2216-1GEA
404
EUR
COBBHC-2216-1G
COBBHC-2216-250M
4-Brom-6-chlorchinolin
4-Bromo-6-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242,5000 g/mol |
MDL:
MFCD11505112 CAS-Nummer: 1070879-30-9 |