4-Brom-8-chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2311-1G HC-2311-5G
COBBHC-2311-1GEA 290 EUR
COBBHC-2311-1G COBBHC-2311-5G
4-Brom-8-chlorchinolin
4-Bromo-8-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MDL: MFCD07700233
CAS-Nummer: 927800-40-6