6-Brom-4-chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2242-1G
HC-2242-5G
COBBHC-2242-1GEA
25.8
EUR
COBBHC-2242-1G
COBBHC-2242-5G
6-Brom-4-chlorchinolin
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242.50 g/mol |
MDL:
MFCD00511001 CAS-Nummer: 65340-70-7 |