Methyl-8-brom-4,6-dichlorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2541-5G HC-2541-1G
COBBHC-2541-5GEA 303 EUR
COBBHC-2541-5G COBBHC-2541-1G
Methyl-8-brom-4,6-dichlorchinolin-2-carboxylat
Methyl-8-brom-4,6-dichlorchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₆BrCl₂NO₂
MDL: MFCD12026025
CAS-Nummer: 1150164-76-3