5-Brom-8-(trifluormethoxy)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2032-5G
HC-2032-1G
COBBHC-2032-5GEA
1590
EUR
COBBHC-2032-5G
COBBHC-2032-1G
5-Brom-8-(trifluormethoxy)chinolin
5-Bromo-8-(trifluoromethoxy)quinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃NO Molecular Weight: 292,0520 g/mol |
MDL:
MFCD11504881 CAS-Nummer: 1065074-23-8 |