8-Brom-5-(trifluormethoxy)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2439-1G HC-2439-250M
COBBHC-2439-1GEA 692 EUR
COBBHC-2439-1G COBBHC-2439-250M
8-Brom-5-(trifluormethoxy)chinolin
8-Bromo-5-(trifluoromethoxy)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
MDL: MFCD11855905
CAS-Nummer: 1133115-91-9