5-Amino-6-bromchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromoquinolin-5-amine
HC-2061-5G
HC-2061-1G
COBBHC-2061-5GEA
1490
EUR
COBBHC-2061-5G
COBBHC-2061-1G
5-Amino-6-bromchinolin
5-Amino-6-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,0693 g/mol |
MDL:
MFCD11110424 CAS-Nummer: 50358-39-9 |