5-Amino-8-bromchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 8-Bromoquinolin-5-amine
HC-2064-5G HC-2064-1G
COBBHC-2064-5GEA 671 EUR
COBBHC-2064-5G COBBHC-2064-1G
5-Amino-8-bromchinolin
5-Amino-8-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,0693 g/mol
MDL: MFCD11110428
CAS-Nummer: 116632-58-7