6-Brom-5-nitrochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2059-5G HC-2059-1G
COBBHC-2059-5GEA 647 EUR
COBBHC-2059-5G COBBHC-2059-1G
6-Brom-5-nitrochinolin
6-Bromo-5-nitroquinoline
Formel: C₉H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 253,0500 g/mol
MDL: MFCD00837754
CAS-Nummer: 98203-04-4