8-Brom-5-nitrochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2060-5G
HC-2060-1G
COBBHC-2060-5GEA
323
EUR
COBBHC-2060-5G
COBBHC-2060-1G
8-Brom-5-nitrochinolin
8-Bromo-5-nitroquinoline
Formel:
C₉H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 253,0500 g/mol |
MDL:
MFCD00509069 CAS-Nummer: 139366-35-1 |