5,7-Dibrom-8-methoxychinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6776-5G
HC-6776-1G
COBBHC-6776-5GEA
1180
EUR
COBBHC-6776-5G
COBBHC-6776-1G
5,7-Dibrom-8-methoxychinolin
5,7-Dibromo-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO |
MDL:
MFCD11504924 CAS-Nummer: 17012-49-6 |