5,8-Dibrom-6-methoxychinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1135-5G
PY-1135-1G
COBBPY-1135-5GEA
303
EUR
COBBPY-1135-5G
COBBPY-1135-1G
5,8-Dibrom-6-methoxychinolin
5,8-Dibromo-6-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO |
MDL:
MFCD12756472 CAS-Nummer: 1187386-37-3 |